β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98.0% (by HPLC) substrate for beta-Galactosidase
Proveedor: TCI
Sinónimos: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
N0616-1G N0616-5G
TCIAN0616-1GEA 57 EUR
TCIAN0616-1G TCIAN0616-5G
β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98.0% (by HPLC) substrate for beta-Galactosidase
β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063256
Núm. CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8f0c33eb0bc6b54c3fe09ef804115da6efb2fe8&vid=c1ccf8be5293b46e2066dc95948c6f245dbda610&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -80.0 to -87.0 deg (C=1, H2O)
beta-Galactosidase detection test to pass test