Ponceau S colorante 85,0 N_ASSAY_METHOD Biochemical Research
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
A2256-1G
A2256-5G
TCIAA2256-1GEA
16
EUR
TCIAA2256-1G
TCIAA2256-5G
Ponceau S colorante 85,0 N_ASSAY_METHOD Biochemical Research
3-Hidroxi-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de tetrasodio
Formula:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ MW: 760.56 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003892 Núm. CAS: 6226-79-5 EINECS: 228-319-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 85.0 % |
Protein staining test | to pass test |