Bromuro de prop-2-iniltrifenilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1438-25G
P1438-5G
TCIAP1438-25GEA
126
EUR
TCIAP1438-25G
TCIAP1438-5G
Bromuro de prop-2-iniltrifenilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de prop-2-iniltrifenilfosfonio
Formula:
C₂₁H₁₈BrP |
Número MDL:
MFCD00011811 Núm. CAS: 2091-46-5 EINECS: 218-242-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |