Tionilo cloruro 1 M in dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de tionilo
H31857.AE H31857.AP
H31857.AEEA 61.5 EUR
H31857.AE H31857.AP
Tionilo cloruro 1 M in dichloromethane
Tionilo cloruro
CAS No.: 7719-09-7 Molecular Formula: Cl2OS Formula Weight: 118.97 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011449
Formula: Cl₂OS
MW: 118.97 g/mol
Pto. Ebullición: 76
Pto. de fusión: -104.5
Densidad: 1.35
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011449
Núm. CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 2922
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,09485