5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
D3579-1G D3579-5G
TCIAD3579-1GEA 46 EUR
TCIAD3579-1G TCIAD3579-5G
5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina)
Formula: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246.19 g/mol
Número MDL: MFCD00866530
Núm. CAS: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1
Índice Merck: 14,03437
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b63c95683f919c9083aa5a677a75d24879b5784c&vid=b63c95683f919c9083aa5a677a75d24879b5784c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg (C=1, H2O)