Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
370070050
370070250
ACRO370070050EA
44.6
EUR
ACRO370070050
ACRO370070250
Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo 97%
Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo
Formula:
C₄H₅ClO₃ Pto. Ebullición: 64…68 °C (25 mmHg) Pto. de inflamación: 71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011535 Núm. CAS: 13831-31-7 EINECS: 237-542-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |