Allylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
Estabilización:
Stabilised with phenothiazine
A2157-1G
A2157-5G
TCIAA2157-1GEA
25
EUR
TCIAA2157-1G
TCIAA2157-5G
Allylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (por GC) estabilizado
Allylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₉H₁₇BO₂ MW: 168,05 g/mol Pto. Ebullición: 35°C Pto. de inflamación: 46°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00013347 Núm. CAS: 72824-04-5 UN: 3272 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |