2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole, B-Bromocatecholborane
B2132-25G B2132-5G
TCIAB2132-25GEA 288 EUR
TCIAB2132-25G TCIAB2132-5G
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborol
Formula: C₆H₄BBrO₂
Pto. Ebullición: 76°C
Pto. de fusión: 52°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013341
Núm. CAS: 51901-85-0
UN: 2925
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f003dc7aaca1006a56c9116355cdf04b9e62db5&vid=4f003dc7aaca1006a56c9116355cdf04b9e62db5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to lump
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %