4-(Tiazol-2-ilazo)resorcinol ≥99.0% (by titrimetric analysis) metal indicator, para espectrofotometría
Proveedor: TCI
Atención
A5002-1G A5002-5G
TCIAA5002-1GEA 40 EUR
TCIAA5002-1G TCIAA5002-5G
4-(Tiazol-2-ilazo)resorcinol ≥99.0% (by titrimetric analysis) metal indicator, para espectrofotometría
4-(Tiazol-2-ilazo)resorcinol
Formula: C₉H₇N₃O₂S
Número MDL: MFCD00005322
Núm. CAS: 2246-46-0
EINECS: 218-836-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49c6fae784a1d49e189cd494d643df7e8e5c4dd3&vid=e2cd0682cd571cd973c82cbede4ed9c0102e8874&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot EtOH (50vol%) almost transparency