2-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
PC5839-5G PC5839-1G PC5839-25G
APOSPC5839-5GEA 95.7 EUR
APOSPC5839-5G APOSPC5839-1G APOSPC5839-25G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)anilina
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)anilina
Formula: C₈H₇F₄NO
Número MDL: MFCD03094306
Núm. CAS: 35295-34-2