2',7'-Dichlorofluorescein ≥95.0% (by HPLC) fluorescent indicator
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
D0371-1G
D0371-25G
TCIAD0371-1GEA
16
EUR
TCIAD0371-1G
TCIAD0371-25G
2',7'-Dichlorofluorescein ≥95.0% (by HPLC) fluorescent indicator
2',7'-Dichlorofluorescein
Formula:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ MW: 401.20 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005047 Núm. CAS: 76-54-0 EINECS: 200-968-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Drying loss | max. 10.0 % |
Sensitiveness | to pass test |