N-Hidroxiacetimidato de etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1339-25G A1339-5G
TCIAA1339-25GEA 102 EUR
TCIAA1339-25G TCIAA1339-5G
N-Hidroxiacetimidato de etilo ≥95.0% (por GC)
N-Hidroxiacetimidato de etilo
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 60°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002114
Núm. CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fed10e22832a328042dc4300e26fb91945fdc5de&vid=fed10e22832a328042dc4300e26fb91945fdc5de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %