Sulfato de 2-cloro-p-fenilendiamina ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
C0256-25G C0256-500G
TCIAC0256-25GEA 52 EUR
TCIAC0256-25G TCIAC0256-500G
Sulfato de 2-cloro-p-fenilendiamina ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Sulfato de 2-cloro-p-fenilendiamina
Formula: C₆H₉ClN₂O₄S
Número MDL: MFCD00013004
Núm. CAS: 61702-44-1
EINECS: 262-915-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a027162a78bbb9f5b98fc384dc3c9a6fcb2f9929&vid=a027162a78bbb9f5b98fc384dc3c9a6fcb2f9929&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency