Sulfato de p-fenilendiamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0175-500G P0175-25G
TCIAP0175-500GEA 58 EUR
TCIAP0175-500G TCIAP0175-25G
Sulfato de p-fenilendiamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sulfato de p-fenilendiamina
Formula: C₆H₁₀N₂O₄S
Número MDL: MFCD00035510
Núm. CAS: 16245-77-5
EINECS: 240-357-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8963616807021b497ed2a4ac0e1c17873c60ed61&vid=8963616807021b497ed2a4ac0e1c17873c60ed61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %