6,6'-Di-terc-butil-4,4'-tiodi-m-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), ST029248, Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl) sulphide, 4,4'-Thiobis(2-(tert-butyl)-5-methylphenol)
T0196-25G T0196-500G T0196-100G
TCIAT0196-25GEA 16 EUR
TCIAT0196-25G TCIAT0196-500G TCIAT0196-100G
6,6'-Di-terc-butil-4,4'-tiodi-m-cresol ≥98.0% (por GC)
6,6'-Di-terc-butil-4,4'-tiodi-m-cresol
Formula: C₂₂H₃₀O₂S
MW: 358,5374 g/mol
Número MDL: MFCD00026287
Núm. CAS: 96-69-5
EINECS: 202-525-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=511a9c1985a50ce01c09ff13720bbdeebfeec830&vid=511a9c1985a50ce01c09ff13720bbdeebfeec830&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency