2-Biphenylyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Biphenyl Isocyanate, Isocyanic acid 2-Biphenyl ester, 2-Biphenylylisocyanate
I0503-25G I0503-5G
TCIAI0503-25GEA 343 EUR
TCIAI0503-25G TCIAI0503-5G
2-Biphenylyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
2-Biphenylyl isocyanate
Formula: C₁₃H₉NO
MW: 195,2167 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00037087
Núm. CAS: 17337-13-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da52ae2d319304bafdc6ca6a0a086fab1201519c&vid=da52ae2d319304bafdc6ca6a0a086fab1201519c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %