2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 90.1 EUR
H59495.14 H59495.22
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo 95%
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo
Formula: C₉H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 106 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,064
Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001631
Núm. CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5