4'-Nitrobenzo-15-corona-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano) ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitrobenzo-15-crown-5
N0561-1G N0561-5G
TCIAN0561-1GEA 85 EUR
TCIAN0561-1G TCIAN0561-5G
4'-Nitrobenzo-15-corona-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano) ≥99.0% (por GC)
4'-Nitrobenzo-15-corona-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano)
Formula: C₁₄H₁₉NO₇
MW: 313,30 g/mol
Número MDL: MFCD00060713
Núm. CAS: 60835-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b27d2a537482e9834f4b8d83252dd4c8ce7a182&vid=3b27d2a537482e9834f4b8d83252dd4c8ce7a182&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency