Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1668-1G
D1668-5G
TCIAD1668-1GEA
29
EUR
TCIAD1668-1G
TCIAD1668-5G
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formula:
C₂₀H₃₆O₆ MW: 372.51 g/mol Pto. Ebullición: 344°C |
Número MDL:
MFCD00005099 Núm. CAS: 16069-36-6 EINECS: 240-216-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Solubility in Toluene | almost transparency |