2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0990-1G
H0990-200MG
TCIAH0990-1GEA
433
EUR
TCIAH0990-1G
TCIAH0990-200MG
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Formula:
C₁₃H₂₆O₇ Pto. Ebullición: 208°C |
Número MDL:
MFCD00188046 Núm. CAS: 70069-04-4 EINECS: 274-299-3 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 93.0 % |