Solución patrón renio, 1000 mg/l Re en ácido nítrico dil. patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C046.2NP.L1 C046.2NP.L25 C046.2NP.L5
ACSDC046.2NP.L1EA 271 EUR
ACSDC046.2NP.L1 ACSDC046.2NP.L25 ACSDC046.2NP.L5
Solución patrón renio, 1000 mg/l Re en ácido nítrico dil. patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de renio