Guantes para sala limpia, poliisopreno, TouchNTuff® 83-300 / 83-500
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
83-500/5.5 83-500/6 83-500/6.5 83-500/7 83-500/7.5 83-500/8 83-500/8.5 83-500/9 83-300/9 83-300/5.5 83-300/6 83-300/6.5 83-300/7 83-300/7.5 83-300/8 83-300/8.5
112-2782EA 1210 EUR
112-2782 112-2783 112-2784 112-2785 112-2786 112-2787 112-2788 112-2789 112-3182 112-3175 112-3176 112-3177 112-3178 112-3179 112-3180 112-3181
Guantes para sala limpia, poliisopreno, TouchNTuff® 83-300 / 83-500
Guantes
Estos guantes de polímero delgado de un solo uso proporcionan un tacto superior y una protección flexible tanto para los trabajadores como para los productos en diversos entornos húmedos y secos, que requieren un control de la contaminación.
  • Estériles o no estériles, sin polvo, acabado antideslizante
  • Específicos para cada mano y cómodos de usar durante un período de tiempo más prolongado
  • No contienen látex de caucho natural: seguros para profesionales de laboratorio sensibles al látex (Tipo I)
  • Tecnología SureFit™: el puño con reborde y banda adhesiva evita que se deslice hacia abajo
  • La tecnología de revestimiento interno permite colocarlos fácilmente con las manos secas y mojadas
  • El acabado antideslizante ayuda a evitar que se deslicen
Ideal para personas que trabajan con productos químicos potencialmente peligrosos ya que los guantes son resistentes a las salpicaduras de productos químicos. También es adecuado para su uso en ambientes de sala limpia de clase 5 o superior de la ISO.
Length: 305 - 310 mm
Thickness: 0,21 ±0,04 mm (palm, single wall)
Colour: White
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.0
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Envase: Non sterile version (83-300): 20 right and left hand gloves packed in separate compartments in a polybag; 1 polybag per vacuum-sealed polybag; 2 polybags per vacuum-sealed master polybag, 5 master polybags per case liner; 200 pairs per carton.
Sterile version (83-500): One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom-compatible IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.