Electronic overhead stirrers, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital and EUROSTAR 40 digital
Proveedor: IKA
4444002 4444003 4444000 4028602 4028603 4442003 4442000 4442002 4028600
441-0106EA 1160 EUR
441-0106 441-0107 441-0105 441-0314 441-0315 441-0333 441-0331 441-0332 441-0313
Electronic overhead stirrers, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital and EUROSTAR 40 digital
Imánes de agitación Agitadores de varillas
Agitadores de laboratorio diseñados para tareas de agitación sencillas para cantidades de hasta 15 o 25 l (EUROSTAR 20 digital y EUROSTAR 40 digital), o para tareas de agitación intensivas para cantidades de hasta 20 l (EUROSTAR 20 digital de alta velocidad). Las unidades ajustan automáticamente la velocidad mediante tecnología controlada por microprocesador dentro del rango de velocidad de 0/30 - 2000 min-1 (o 0/150 – 6000 para el modelo de alta velocidad). Los circuitos de seguridad garantizan un apagado automático en condiciones antibloqueo o de sobrecarga. La velocidad real del eje y la velocidad preestablecida se controlan constantemente y las variaciones se ajustan automáticamente. Esto garantiza una velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de la muestra.
  • Indicador de velocidad digital
  • Velocidad regulable de forma continua
  • Ejes agitadores de empuje
  • Protección contra sobrecarga y las unidades pueden funcionar durante períodos breves en condiciones de sobrecarga
  • Carcasa delgada y funcionamiento silencioso
  • Visualización de códigos de error
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certificaciones: Grado de protección IP según DIN EN 60529: IP 40.
Información para pedidos: Se suministra sin accesorios, pero se pueden pedir por separado numerosos accesorios.