Fabricados de nitrilo, estos guantes ofrecen una alta resistencia química y tres veces la resistencia a la perforación de los guantes de látex estándar.
- Puntas de los dedos texturizadas, estériles y sin polvo
- Puños con reborde para una colocación más sencilla
- Fórmula única que proporciona un alto nivel de comodidad y mayor protección en el antebrazo (puño más largo)
- Sin proteínas de látex de caucho natural: los guantes pueden ser usados por usuarios sensibles al látex (Tipo I)
- Los guantes se limpian posteriormente, se envasan en pares individuales y se esterilizan para brindar la solución óptima para aplicaciones en entornos críticos
Los guantes son lo suficientemente delgados para ofrecer la destreza para el trabajo de precisión, pero lo suficientemente duros para resistir el contacto químico. Son adecuados para aplicaciones en entornos críticos (ISO Clase 5 o superior) que requieren esterilidad.
Length: 300 mm
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos
Envase: One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom compatible, IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.