VWR®, Película de sellado para cultivos biológicos
Proveedor: VWR Collection
731-0315EA 150 EUR
731-0315 731-0316 731-0313 731-0314
VWR®, Película de sellado para cultivos biológicos
Juntas Sellos de microplaca
Película de rayón con adhesivo de grado médico. Película porosa hidrófoba en formato de rollo laminado para sellar placas de cultivo de tejidos, biobloques y placas de 96 pocillos donde el intercambio de gases es necesario para el crecimiento celular o bacteriano.
  • Intervalo de temperatura recomendado: de −20 a +80 °C
  • Grosor total: 139,7 μm
  • Películas precortadas separadas por bandas de color rojo para una fácil aplicación
  • Perforables y transpirables
Información de suministro: Cada rollo contiene película suficiente para cubrir 50 placas.