VWR®, Película de sellado de poliéster
Proveedor: VWR Collection
731-0319EA 91.9 EUR
731-0319 731-0320
VWR®, Película de sellado de poliéster
Juntas Sellos de microplaca
Película de poliéster, adhesivo acrílico. Estas películas de poliéster de 49,5 µm de grosor minimizan la evaporación e impiden derrames y la contaminación entre pocillos.
  • Rango de temperatura recomendado de −40 a +120 °C
  • Disponible estéril y no estéril
  • Ligeramente perforable con pipeta monocanal
  • Aplicaciones: almacenamiento a corto plazo, incubación, ELISA
L×P de cada película: 141,0×79,4 mm
Each film L×D: 141,0×79,4 mm