Rollos de lámina o película de sellado adhesivo construidos sobre núcleos de plástico, para usar con selladores de microplacas automatizados de alto rendimiento.
- Rollos continuos, sin uniones
- La película o lámina no sobresale del borde del núcleo de plástico
- Un embalaje resistente y sin carga estática proporciona protección durante el transporte y facilita una alineación y adhesión exactas
Película de sellado para qPCR, cristalización de proteínas mediante gota sentada, HTS y conservación
Poliolefina transparente con adhesivo de silicona ultrafuerte y sensible a la presión para qPCR, cristalización de proteínas mediante gota sentada, HTS, conservación e incubación en general.
- Resistente al DMSO
- Sin nucleasas, ácidos nucleicos ni pirógenos
- Proporciona una adhesión a la placa tan fuerte como las películas de termosellado sin los inconvenientes del calor
Lámina de sellado para PCR, HTS y conservación en frío
Lámina de aluminio perforable con adhesivo acrílico sensible a la presión para PCR, HTS y conservación en frío.
- Resistente al DMSO
- Fácilmente perforable para la recuperación de muestras
- Sin nucleasas, ácidos nucleicos ni pirógenos
Película de sellado para cultivos celulares y tisulares
Películas de rayón transpirables para cultivos celulares y tisulares.
- No citotóxico
- Altamente permeable a los gases
- Fácilmente perforable para la recuperación de muestras
Pierceable aluminium foil with pressure-sensitive acrylic adhesive for PCR, HTS and cold storage.