Desecadores, tipo MOBILEX con plato de porcelana DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247835753 247836158 247836955 247836655
SCOT247835753EA 306 EUR
SCOT247835753 SCOT247836158 SCOT247836955 SCOT247836655
Desecadores, tipo MOBILEX con plato de porcelana DURAN®
Desecadores Desecadores de vidrio
Vidrio de borosilicato transparente DURAN® 3.3, desecador de vacío con rosca de tornillo Mobilex en la tapa con llave de paso. Con base desecante con reborde plano, sin salida, tapón de rosca PBT con abertura perforada GL 32.
Información de suministro: Se suministra con placa de porcelana y anillo de sellado de silicona con revestimiento de PTFE unido.