Registrador de temperatura inalámbrico, EBI 25-TX
Proveedor: EBRO
1340-6204 1340-0025
620-1919EA 731 EUR
620-1919 620-2383
Registrador de temperatura inalámbrico, EBI 25-TX
Registradores de datos
Los registradores EBI 25-TX para la monitorización inalámbrica de temperatura garantizan que los bienes perecederos se producen y almacenan en las condiciones adecuadas en todo momento. Monitorizan y transmiten los datos en tiempo real a una interfaz (estación base) y, a través de esta, al servidor o PC que se desee.
  • Alta precisión
  • Sonda intercambiable
  • Amplio rango de temperaturas
  • Evita pérdidas de material
  • Fácil manejo, batería reemplazable por el usuario
  • Documentación automática
  • Acceso a los datos de medición desde cualquier lugar del mundo
El EBI 25-TX permite el control continuo de productos sensibles a la temperatura, como plasma sanguíneo o medicamentos en la industria farmacéutica, el control de la temperatura y la humedad y otras mediciones en cámaras de refrigeración, salas blancas e incubadoras. Tiene un rango de temperatura de almacenamiento de –40 a +70 °C.
Puntos de calibración: –80 °C, 0 °C y +134 °C (certificado de calibración de fábrica)
Certificaciones: Cumple con las regulaciones GMP y con las normativas farmacéuticas. Funcionamiento FDA 21 CFR Parte 11
Información de suministro: Supplied with a 3,6 volt replaceable battery, up to 5 years lifetime when measuring at 15 minutes and hourly wireless communication. Winlog.Wave software is available on request.