Vasos de medida con asa
Proveedor: HIRSCHMANN
7600394 7600393 7600390 7600386 7600380 7600375
HIRS7600394EA 72.6 EUR
HIRS7600394 HIRS7600393 HIRS7600390 HIRS7600386 HIRS7600380 HIRS7600375
Vasos de medida con asa
Vasos de precipitados
PP, muy translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado +100 °C
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones. Con escala en relieve, graduaciones azules.
Productos aptos para la alimentación según la Directiva CE nº 10/2011.