VWR®, Contenedor a prueba de manipulaciones para el transporte de muestras biológicas
Proveedor: VWR Collection
710-0943EA 3840 EUR
710-0943 710-0944 710-0977 710-0978 710-0945 710-0946
VWR®, Contenedor a prueba de manipulaciones para el transporte de muestras biológicas
Muestreadores Muestreadores de aire
The SAS instrument control unit is placed outside and connected to the aspirating head using a simple electrical connection. All possible typical contamination sources from the vacuum sampling system are avoided using the SAS Super Isolator. An interesting application is that several heads can be controlled by a single SAS control unit, providing a practical and economical solution.
  • Flexibilidad de uso, en varios idiomas
  • Registra el día, la hora, el lugar, el volumen de aire muestreado y el nombre del operador
  • Pantalla grande con retroiluminación y un menú intuitivo; un LED rojo parpadeante confirma el estado de funcionamiento
El muestreador de aire SAS Super Isolator utiliza la misma tecnología que el muestreador de aire de control microbiológico SAS Super.
Información para pedidos: For a complete system, please order the sampler you require, a battery charger, and the appropriate head.
Please note: An adapter is required when using heads for Petri dishes (90 mm) with samplers for contact plates (55 mm). Sets including a head for 90 mm Petri dishes and the required adapter are available.