VWR® Basic, Batas, con velcro
Proveedor: VWR Collection
113-1991EA 109 EUR
113-1991 113-1988 113-1989 113-1990 113-1992
VWR® Basic, Batas, con velcro
Prendas desechables
Los vestidos VWR® Basic SPP están fabricados con un tejido de polipropileno hilado (SPP) resistente, ligero y transpirable, que protege contra la suciedad, la mugre y ciertas partículas secas en entornos no peligrosos.
  • Cuello con botón a presión, mangas raglán, cierre con VELCRO®, puños tejidos, sin bolsillos
  • Protección de primera línea ligera y transpirable
Esta prenda es idónea para áreas menos críticas o vestuarios previos a salas limpias. Se han probado y fabricado en una instalación con certificado ISO y el lote ha sido controlado y validado mediante análisis por un laboratorio independiente.
Colour: White