Balanzas analíticas, Quintix®
Proveedor: Sartorius Balances
QUINTIX125D-1S QUINTIX35-1S QUINTIX65-1S QUINTIX125D-EU
611-3290EA 7230 EUR
611-3290 611-3291 611-3292 611-3865
Balanzas analíticas, Quintix®
Balanzas
Serie de balanzas ergonómicas que ofrecen un funcionamiento intuitivo y sencillo con una pantalla táctil de gran tamaño, iconos autoexplicativos y mensajes de texto simple. Además de las aplicaciones estándar, incluyen pesaje general, densidad, porcentaje, pesaje de comprobación, mantenimiento del pico, recuento y cálculo de medias. La gama Quintix® también proporciona mezclado, componentes, estadísticas y funciones de conversión. Los resultados se pueden transferir a través de una interfaz mini USB a una impresora o un ordenador directamente a una hoja de cálculo Microsoft Excel® sin necesidad de software adicional. Menú con selección de 10 idiomas.
  • Pantalla táctil en color de alto contraste
  • Tiempos de estabilización para balanzas que ofrecen 4 decimales de entre 2 y 3 segundos con una excelente repetibilidad (0,1 mg) y linealidad (0,2 mg)
  • Función de ajuste y calibración interna isoCAL
  • Protección contra corrientes con puertas que se abren suavemente y que también se pueden desmontar, con lo que se facilita la limpieza
  • Bloqueo por parte del supervisor para evitar cambios no intencionados en la configuración
  • La balanza Quintix® detecta automáticamente la impresora YDP30 opcional conforme con GLP
Balanzas semimicro, 5 decimales: con la introducción a la serie Quintix® de la balanza que ofrece 5 decimales aumenta el nivel de rendimiento de estas balanzas compactas y precisas.
Las funciones adicionales son:
Puerta de la protección contra corrientes de aire que funciona con un solo toque
Tiempos de estabilización de las balanzas semimicro con 5 decimales de aproximadamente 6 segundos
Función Start Assistant (Iniciar asistente) e interfaz de usuario SmartTouch para guiar al usuario por toda la gama de funcionalidades disponibles
Plato de pesaje opcional de 90 mm
The introduction of 5-place balances to the Quintix® series extends the level of performance to these compact accurate balances.
Additional features include:
Order Now