Vasos con asa, SteriWare®.
Proveedor: Sampling Systems
8049H-2000S 8049H-2000
SAMP8049H-2000SEA 387 EUR
SAMP8049H-2000S SAMP8049H-2000
Vasos con asa, SteriWare®.
Vasos de precipitados
HDPE, translúcido.
  • Envasado individualmente
  • Libre de BSE/TSE
  • Trazabilidad completa de los lotes
  • No graduado
  • Disponible como estéril irradiado con rayos gamma (SAL 10-6)
Los vasos desechables tienen una base ancha que los hace muy estables. El mango es redondeado para que sea cómodo de sostener.