Orejeras, Peltor™ Optime™ III
Proveedor: 3M
H540A H540B H540P3E
111-2202EA 60.6 EUR
111-2202 111-1083 111-1085
Orejeras, Peltor™ Optime™ III
Orejeras Orejeras con bloqueo de ruido
These earmuffs have been developed for use in extremely high noise environments, particularly those dominated by low frequency sounds. The protection is based on a technology with a double casing, minimising resonance in the holder casing resulting in maximum high frequency attenuation.
  • Amplios anillos de sellado rellenos con espuma de plástico blanda para optimizar el ajuste y minimizar la presión del contacto
  • Buena inteligibilidad de la voz
  • Las almohadillas y las inserciones se pueden reemplazar de manera sencilla para mantener la higiene
  • La versión montada en casco está diseñada para adaptarse a una amplia variedad de cascos de seguridad industriales
Relación señal-ruido: 35 dB (banda para la cabeza/banda para el cuello); 34 dB (montadas en el casco)
Certificaciones: EN 352-1:1993 (versión con banda para el cuello); EN 352-3:2002 (versión montada en el casco)
Precaución: *Compatibles con todos los cascos Peltor™ a excepción del modelo G2000