Máscara autofiltrante para polvos, desechable, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Proveedor: Dräger
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 125 EUR
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Máscara autofiltrante para polvos, desechable, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Respiradores Mascarillas desechables Mascarillas para partículas
La serie X-plore® 1700 ofrece modelos en las tres clases de protección EN: FFP1, FFP2 y FFP3. Disponible con o sin válvula de exhalación CoolMax™ para reducir la resistencia a la exhalación y evitar la acumulación de calor. Los modelos de olores para combatir los olores desagradables están equipados con una capa adicional de carbón activo.
  • Se han combinado medios de filtrado especiales de alto rendimiento para crear el material de filtrado CoolSafe™, que garantiza un bajo nivel de resistencia a la exhalación a los usuarios al tiempo que ofrece un excelente filtrado
  • Cinta para la cabeza elástica VarioFlex™ que facilita su colocación y ofrece un ajuste sin presión
  • La lana interior es suave para la piel y garantiza que el producto resulte cómodo
  • El sistema de codificación por colores garantiza una mayor seguridad: los colores azul oscuro, blanco y azul claro indican los tres niveles de protección
  • Diseño plegable, que le permite ahorrar espacio y facilita el transporte
Certificaciones: EN 149:2001+A1:2009; probadas de acuerdo con la prueba de polvo de dolomita
Envase: Cada máscara va en un embalaje individual
Precaución: *Talla universal