Máscara facial completa, X-plore® 6530
Proveedor: Dräger
R55810 R55795
111-1058EA 315 EUR
111-1058 111-1057
Máscara facial completa, X-plore® 6530
Respirators Mascarillas reutilizables Máscaras faciales completas
The X-plore® 6530 model features breathing filters from the extensive Dräger X-plore® Rd40 filter range and so sets itself apart through being suitable for use in a host of applications.
  • Marco de sellado que ofrece una protección fiable y un ajuste a todos los tipos de cara
  • El cómodo arnés de cabeza de cinco puntos se asegura de que la máscara pueda colocarse fácil y rápidamente
  • El visor sin distorsión con 180 ° de ángulo ancho garantiza un amplio campo de visión con vista panorámica
  • Visor hecho de Triplex resistente a arañazos y químicos con marco ultra-estable de acero inoxidable (tipo: 6530 EPDM/Triplex)
  • Sistema de ventilación inteligente con máscara interna separada para asegurar que el visor no se empaña y garantizar una visión Sin obstrucciones
  • Código de barras en el interior para ayudar a mantener el inventorio de máscaras
  • Membrana acústica de acero inoxidable que facilita la comunicación integrada
Certificaciones: EN 136 clase 3 (marcado CE), NIOSH (PC), AS/NZS
Precaución: *Tamaño único