Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-630 / 11-638
Proveedor: Ansell
11-638/10 11-638/8 11-638/9
112-3148EA 0 EUR
112-3148 112-3152 112-3153
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-630 / 11-638
Guantes
Los guantes están diseñados para su uso en ambientes secos y ligeramente aceitosos. Los forros de nylon/Lycra®/Kevlar®/algodón tienen una estructura de hilo que contiene una proporción óptima de HPPE (PE de alto rendimiento), lo que proporciona altos niveles de resistencia a los cortes.
  • La palma de la mano está recubierta de poliuretano para una mayor protección y resistencia a la abrasión
  • La formulación específica de la inmersión de poliuretano proporciona un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas
  • El forro de Lycra® y el revestimiento de PU