Guantes resistentes a los cortes, ActivArmr® 80-600
Proveedor: Ansell
80-600/10 80-600/8 80-600/7 80-600/11 80-600/9
112-1023EA 23 EUR
112-1023 112-1021 112-1024 112-2938 112-2939
Guantes resistentes a los cortes, ActivArmr® 80-600
Guantes
Estos guantes de punto de Kevlar® ofrecen una buena resistencia a los cortes y un buen rendimiento mecánico general.
  • El revestimiento de caucho natural en la palma de la mano proporciona resistencia a la abrasión, al desgarro y a los pinchazos
  • El acabado rugoso del revestimiento de látex ofrece un excelente agarre tanto en condiciones secas como húmedas
  • Sin silicona: evita las huellas dactilares en el vidrio de aislamiento caliente metalizado, dejando las superficies limpias y evitando la necesidad de un trabajo de limpieza adicional
Ideal para el manejo seguro de vidrio y hojas de metal, plásticos y objetos de bordes afilados.
Certificaciones: EN 388:2016 (3444C), EN 407 (X2XXXX); Cat. III.