Agitadores con incubación, KS 3000 i control and KS 3000 ic control
Proveedor: IKA
3940100 3940102 3940103 3940003 3940000 3940002
444-0809EA 7860 EUR
444-0809 444-0810 444-0811 444-0808 444-0799 444-0807
Agitadores con incubación, KS 3000 i control and KS 3000 ic control
Agitadores de laboratorio Incubadoras de Agitación
Agitadores con incubación compactos diseñados para un funcionamiento seguro y sin asistencia en un entorno controlado por temperatura. Las unidades tienen una gran pantalla LED para velocidad, temperatura y temporizador. Un control de temperatura PID integrado permite el uso de sensores de temperatura PT1000 para garantizar un control de temperatura altamente preciso. Las incubadoras controladas electrónicamente vienen equipadas con puertos RS232 y USB para interfaz de PC. Todas las funciones se pueden controlan y documentar mediante el software labworldsoft® opcional Además, el control deMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo KS 300 ic control KS 300 i control
Environmentally Preferable
Movimiento de agitación Orbital Orbital
Intervalo de temperaturas 10 bajo ambiente…80 °C* Ambiente, entre +5 y 80 °C
Estabilidad de temperatura ±0,1 °C ±0,1 °C
Intervalo de velocidad 10 - 500 min⁻¹ 10 - 500 min⁻¹
Carga máx. con dispositivos de sujeción 7,5 kg 7,5 kg
Entrada/salida de potencia 1120/1000 W 1120/1000 W
Temperatura ambiente permitida 15...32 °C 15...32 °C
Internas, An×Pr×Al 330×330×258 mm 330×330×258 mm
Ancho × Fondo × Alto 465×695×430 mm 465×695×430 mm
Peso 37 kg 35 kg
Orbit Ø 20 mm Ø 20 mm