Pantalón impermeable ignífugo, Ekofisk 5806
Proveedor: SIOEN
5806/B75/1XL 5806/B75/2XL 5806/B75/3XL 5806/B75/L 5806/B75/M 5806/B75/S
113-7116EA 184 EUR
113-7116 113-7117 113-7118 113-7119 113-7120 113-7121
Pantalón impermeable ignífugo, Ekofisk 5806
Ropa de trabajo
Estos pantalones ligeros fabricados con tejido Siopor® FR AST (tejido 100% poliéster con revestimiento 100% FR PU + AST) son impermeables y resistentes al viento y tienen características antiestáticas. El forro fijo de algodón es ignífugo
  • Alta resistencia al desgarro, costuras selladas.
  • Bragueta delantera con botones automáticos, dos aberturas laterales
  • Tobillos ajustables mediante cierre táctil y cierre, cintura elástica con cordón.
  • Cierre de cremallera oculta en las perneras del pantalón.
  • Ideal para combinar con chaqueta Hasnon
Los pantalonesMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo Ekofisk 5806
Environmentally Preferable
Aplicaciones de vestimenta Fire protection
Risk area Rain (waterproof),Flame-retardant,Anti-static
Género Para hombres
Sleeve or leg length Long
Tamaño de cierre Con botones a presión
Tela 100% polyester fabric with 100% FR PU coating + AST
Peso 250 g/m²