Camisas ignifuas, manga larga, Beltane 2690
Proveedor: SIOEN
2690A2MPCB90XL 2690A2MPCB902X 2690A2MPCB903X 2690A2MPCB90L 2690A2MPCB90M 2690A2MPCB90S
113-7060EA 75.5 EUR
113-7060 113-7061 113-7062 113-7063 113-7064 113-7065
Camisas ignifuas, manga larga, Beltane 2690
Ropa de trabajo
Camisa suave confeccionada en 60% Protex® y 40% Viloft® (single jersey). El tejido inherentemente ignífugo tiene buenas propiedades de regulación de la humedad y presenta un tratamiento antibacteriano.
  • Ligero, antiestático
  • Cuello redondo, manga larga
  • Muñequera elástica
Peso: 180 g/m²
Certificaciones: EN ISO 11612 (A1 B1 C1 F1), EN 14116 (indice 3), EN 1149-5