Higromicina B in solution
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
A2175.0005 A2175.0025
A2175.0005EA 77.2 EUR
A2175.0005 A2175.0025
Higromicina B in solution
Higromicina B
Formula: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527.5 g/mol
Número MDL: MFCD06795479
Núm. CAS: 31282-04-9