Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Aminosalicylic acid sodium salt, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate
J64449.14
J64449.22
J64449.36
J64449.14EA
36.4
EUR
J64449.14
J64449.22
J64449.36
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formula:
C₇H₆NNaO₃·2H₂O MW: 211.14 g/mol (175.12 anhy) Pto. de fusión: 250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064392 Núm. CAS: 6018-19-5 EINECS: 205-091-2 |