4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0548-25G N0548-5G
TCIAN0548-25GEA 189 EUR
TCIAN0548-25G TCIAN0548-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (por GC)
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃N₂O₃
Número MDL: MFCD00017994
Núm. CAS: 393-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2074177ba885840b5b16eaa1dc061c393f9d0322&vid=2074177ba885840b5b16eaa1dc061c393f9d0322&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C