Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 3-hydroxyhexanoate
A12060.14
A12060.22
A12060.14EA
50.4
EUR
A12060.14
A12060.22
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 2305-25-1
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.21
Flash Point: 94°(202°F)
Refractive Index: 1.4298
Boiling Point: 90-92°/14mm
MDL No.: MFCD00036604
Formula:
C₈H₁₆O₃ MW: 160,21 g/mol Pto. Ebullición: 90…92 °C (14 mmHg) Densidad: 0,974 Pto. de inflamación: 94 °C (202 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036604 Núm. CAS: 2305-25-1 EINECS: 218-973-7 |