Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 3-hydroxyhexanoate
E0788-100G
E0788-25G
TCIAE0788-100GEA
178
EUR
TCIAE0788-100G
TCIAE0788-25G
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Formula:
C₈H₁₆O₃ MW: 160,21 g/mol Pto. Ebullición: 92°C Pto. de inflamación: 94°C |
Número MDL:
MFCD00036604 Núm. CAS: 2305-25-1 EINECS: 218-973-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |