4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (4-(Bromomethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane
T2391-1G T2391-5G
TCIAT2391-1GEA 48 EUR
TCIAT2391-1G TCIAT2391-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97.0% (por GC)
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formula: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD00129189
Núm. CAS: 21101-63-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=083e247fff92445434dd325c1d2395988b3aa0dd&vid=083e247fff92445434dd325c1d2395988b3aa0dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C