3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Chloro-2-methylphenyboronic acid, 3-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
H30893.MD
H30893.03
H30893.MDEA
128
EUR
H30893.MD
H30893.03
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 313545-20-9
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
MDL No.: MFCD04115641
Formula:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115641 Núm. CAS: 313545-20-9 |