3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28288.06
H28288.03
H28288.06EA
81
EUR
H28288.06
H28288.03
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 175883-63-3
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
Melting Point: 224-230°
MDL No.: MFCD04039010
Formula:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol Pto. de fusión: 224…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039010 Núm. CAS: 175883-63-3 |